Druckminderer 2-Stufig CO2/Argon Typ Hercules nach DIN EN ISO 2503 Eingangsdruck 200bar Ausgangsdruck regelbar 0-1,5bar 1 * 1 ST
Lieferant: KAYSER WERK
Druckminderer 2-Stufig CO2/Argon Typ Hercules nach DIN EN ISO 2503 Eingangsdruck 200bar Ausgangsdruck regelbar 0-1,5bar 1 * 1 ST