Edelstahl-Tischwaage, Kern Modell: FOB 7K-4NL Dualrange . Wägebereich: 5kg/7,5kg Ablesbarkeit: 0,5g/1g Schutzart IP67 Wägeplatte: 252x200g externe Kalibrierung 1 * 1 ST
Lieferant: KERN SOHN
Edelstahl-Tischwaage, Kern Modell: FOB 7K-4NL Dualrange . Wägebereich: 5kg/7,5kg Ablesbarkeit: 0,5g/1g Schutzart IP67 Wägeplatte: 252x200g externe Kalibrierung 1 * 1 ST