Industrie-Platformwaage Zweibereichswaage Modell: IFB 150K20DM . Wägebereich: 60/150kg Ablesbarkeit: 20/50g Eichwert: 20/50g Wägeplatte, Edelstahl: 500x400x130mm Abessung Auswertegerät: 230x230x360mm Kabellänge Auswertegerät: ca.3m Zulässige Umgebung 1 * 1 ST
Lieferant: KERN SOHN
Industrie-Platformwaage Zweibereichswaage Modell: IFB 150K20DM . Wägebereich: 60/150kg Ablesbarkeit: 20/50g Eichwert: 20/50g Wägeplatte, Edelstahl: 500x400x130mm Abessung Auswertegerät: 230x230x360mm Kabellänge Auswertegerät: ca.3m Zulässige Umgebung 1 * 1 ST