Sicherheitsbrillen, KLEENGUARD* V20
Lieferant: KIMBERLY CLARK
25656
KIMB25656EA 0 EUR
KIMB25656
Sicherheitsbrillen, KLEENGUARD* V20
Schutzbrillen
Ein stilvoller neuer Standard im Augenschutz, der den persönlichen Komfort, die Sicherheit und die Arbeitsleistung verbessert. KLEENGUARD* V20 Comfort Eye Protection bietet verzerrungsfreie Gläser mit bewährtem Stoßschutz, zusätzlichem Komfort und eine große Auswahl an Designs.
  • 99,9% Schutz gegen UVA/UVB
  • Linsen im Rundum-Design für einen besseren Augenschutz
  • Komfortabel, an den Schläfen gepolstert
Standards: EN 166; 1F (111-9010: 1FT); ANSI Z87.1, CSA Z94.3