Handschuhe, Neopren-Nitril, mehrlagig, Kimtech™ Prizm™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
99221
KIMB99221EA 0 EUR
KIMB99221
Handschuhe, Neopren-Nitril, mehrlagig, Kimtech™ Prizm™
Handschuhe
Kimtech™ Prizm™ mehrschichtige Handschuhe aus Neopren-Nitril. Entwickelt von Wissenschaftlern für Wissenschaftler, sind sie die ideale Wahl für die anspruchsvollsten wissenschaftlichen Anwendungen. Einer der dünnsten Schutzhandschuhe nach Typ-A zertifiziert, der die perfekte Balance zwischen Präzision, Schutz und Komfort bietet.
  • Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien
  • Außerordentlicher Fingerspitzengriff, auch bei Nässe
  • Zertifizierter ergonomischer Komfort
  • Mechanische Schadensanzeige
  • Latex- und puderfreie Schutzhandschuhe mit einer beschleunigerfreien Nitrilschicht innen
Nahtloser Schutz für Menschen und Prozesse, wenn und wo es darauf ankommt - mit der bewährten Marke Kimtech™. Die Kimtech™ Prizm™ Handschuhe aus Neopren-Nitril wurden von Wissenschaftlern für Wissenschaftler entwickelt und bieten eine unvergleichliche Kombination aus Präzision, Schutz und Komfort. Diese Handschuhe wurden speziell für risikoreichere Laborumgebungen in den Bereichen Biotechnologie, nicht sterile Medizin und universitäre Forschung entwickelt, in denen erfolgreiche Wissenschaft und hohe Sicherheit gleichermaßen von zentraler Bedeutung sind. Diese Schutzhandschuhe werden aus einer speziellen Kombination von Polymeren, Neopren und Nitril hergestellt, die nachweislich vor einer Vielzahl von Chemikalien schützen.
Das griffige Design der Nitril-Neopren-Handschuhe hilft, fallen lassen und Brüche sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen zu vermeiden. Die beidhändigen Einweghandschuhe Kimtech™ Prizm™ bieten zertifizierten ergonomischen Komfort und erstklassige Fingerfertigkeit, um die Zufriedenheit der Anwender ohne Kompromisse zu gewährleisten. Die leuchtende Farbkombination aus dunklem Violett an der Außenseite und dunklem Magenta Innen dient als schneller Hinweis, wenn der Laborhandschuh mechanisch durchbrochen wurde. Umweltfreundliche, nach dem The RightCycle™ Programm recycelbare Handschuhe. Beidhändige Handschuhe mit Rollrand für mehr Stabilität. Diese puder- und latexfreien Handschuhe verfügen über eine beschleunigerfreie Innenschicht, um das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen zu verringern.
ASTM Nr. D6978-05
Standards: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLMPT), EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen/VIRUS; Kat. III; AQL 0,65 Gemäß ASTM D6978-05 gegen eine breite Palette von zytotoxischen Medikamenten getestet.