Kirsch, Kühlschrank, FROSTER-LABEX®-520
Lieferant: KIRSCH PHILIPP
10456
KIRS10456EA 7250 EUR
KIRS10456
Kirsch, Kühlschrank, FROSTER-LABEX®-520
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Diese Kühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum bieten Umluftkühlung, ein schnelles Abtausystem, schnelle Tiefkühlfunktion und RS485 Schnittstelle.
  • Höhenverstellbare Füße für unebene Böden
  • Automatisches Abtauen
  • Heizung im Türrahmen
  • Extra dicke 70 mm energiesparende Isolierung
  • Umluftkühlung
  • Ventilgesteuerter Druckausgleich
  • Schneller Tiefkühlzyklus
  • Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung
  • GSM-Modul zum Senden von Alarmen in Textnachrichten
  • Membrantastatur mit digitaler Temperaturanzeige und minimal/maximal Temperaturspeicher
Außengehäuse ausMore Product Information