Beheizbare Pinzetten, eTemp
Lieferant: KLINIPATH
4509205 4509210 4509210M 4509220 4509240
KLIN4509205EA 629 EUR
KLIN4509205 KLIN4509210 KLIN4509210M KLIN4509220 KLIN4509240
Beheizbare Pinzetten, eTemp
Pinzetten
Bei der eTemp handelt es sich um elektrisch beheizte Pinzettensystem, welches bei der Vorbereitung von histologischen oder histopathologischen Proben eingesetzt werden kann.
  • Gehäuse besteht aus verschweißtem Edelstahl und ist pulverbeschichtet
  • Keine Temperatureinstellung
  • Kein lästiges Nachheizen, volle Konzentration bei der Probenverarbeitung
  • Schnelleres Einbetten, dadurch Steigerung der Produktivität
  • Keine Kontaktproblemen am Pinzettenanschluss
Um zu verhindern, dass an abgekühlten Pinzettenspitzen kleine Präparate hängen bleiben, muss die Pinzette wiederholt vom Präparat genommen und durch externe Mittel wie z. B. einer Flamme oder in einer Einbettstation erwärmt werden. Die eTemp arbeitet mit einer sicheren Kleinspannung und temperaturgeregelten Heizelementen, welche die Pinzettenspitzen konstant auf einer optimalen Temperatur für die Bearbeitung von Präparaten in histologischem Paraffin halten. Es handelt sich bei diesem Modell um eine Vollmetall-Pinzette mit medizinischer Kunststoff-Isolierung, welche ausschließlich an den Pinzettenspitzen erwärmt wird.