Kapillarschneider
Lieferant: KNAUER
A0851
KNAUA0851EA 53.9 EUR
KNAUA0851
Kapillarschneider
Schneidewerkzeuge
Kapillarschneider für PEEK-Kapillaren und Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 4 mm.