Rotationsverdampfer, 212 FW-G
Lieferant: KNF
340995
KNFA340995EA 2840 EUR
KNFA340995
Rotationsverdampfer, 212 FW-G
Verdampfer Rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer RE 212 FW-G, vertikaler Kondensator, zur Verwendung unter Vakuum, elektronischer Kolbenlift, kein Kühler enthalten, keine Pumpe enthalten, Wasserbad enthalten.
  • Drehzahlbereich: 5 bis 315 U/min (im und gegen den Uhrzeigersinn)
  • Kompakte Heizbäder mit Digitalanzeige (Standard-Wasserbad, optionales Ölbad)
  • Heizbadtemperatur: 10 bis 90 °C (10 bis 180 °C für das optionale Ölbad)
  • Heizbad kann rechts oder links platziert werden
  • Robuste und chemikalienbeständige Vakuumdichtung
  • Schutzabdeckung für Heizbad optional erhältlich
Der Rotationsverdampfer RE 212 FW-G bietet eine komfortable Benutzeroberfläche und sein kompaktes Design ermöglicht eine effiziente Nutzung des Platzes auf der Laborbank. Die einfache manuelle Höhenverstellung macht die Bedienung einfach und sicher. Für Anwendungen wie Pulvertrocknung und Trennung von Suspensionen in einer Flüssigkeit kann der Verdampfungskolben im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Darüber hinaus sind zwei Heizbäder erhältlich: ein Standard-Wasserheizbad und ein optionales Ölheizbad.
Bestellinformation: Für zusätzliche Sicherheit ist eine Schutzabdeckung separat erhältlich.