Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: additivfrei , sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Fr Reinrume Dicke: 150 um Breite: 4 (101,6 mm) Verpackung: Rolle des 500 '(150 m) in Doppelverpackung 1 * 1 ST
Lieferant: KNF CLEANROOM
Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: additivfrei , sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Fr Reinrume Dicke: 150 um Breite: 4 (101,6 mm) Verpackung: Rolle des 500 '(150 m) in Doppelverpackung 1 * 1 ST
Learn more
About VWR
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.