Schraubring 1 BSP für Leitfähigkeitselektrode Typ SE600 bzw. Einschweißstutzen ZU0217 Temperatur: max. 210 °C Druck: max. 40 bar 1 * 1 ST
Lieferant: KNICK
Schraubring 1 BSP für Leitfähigkeitselektrode Typ SE600 bzw. Einschweißstutzen ZU0217 Temperatur: max. 210 °C Druck: max. 40 bar 1 * 1 ST