Einschweißstutzen für Leitfähigkeitselektrode Typ SE600 Material: AISI 316 L Temperatur: max. 210 °C Druck: max. 40 bar 1 * 1 ST
Lieferant: KNICK
Einschweißstutzen für Leitfähigkeitselektrode Typ SE600 Material: AISI 316 L Temperatur: max. 210 °C Druck: max. 40 bar 1 * 1 ST