StarFrost Objektträger 26 x 76 x 1,0 mm, geschliffene Kanten 90 mit abgeschnittenen Ecken, 20 mm gefrostetes Ende, weiß, PrinterSlides für Thermodrucker, selbstklebend, 50 Stück in Knittel-Boxen und zu 5.000 Stück in stabilen Versandkartons // 1VE = 1 * 5.000 ST
Lieferant: KNITTEL
StarFrost Objektträger 26 x 76 x 1,0 mm, geschliffene Kanten 90 mit abgeschnittenen Ecken, 20 mm gefrostetes Ende, weiß, PrinterSlides für Thermodrucker, selbstklebend, 50 Stück in Knittel-Boxen und zu 5.000 Stück in stabilen Versandkartons // 1VE = 1 * 5.000 ST