Ammoniaklösung 25%

Lieferant: KRAEMER MARTIN
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

01-081.9010
KRAE01-081.9010EA 35.7 EUR
KRAE01-081.9010
Ammoniaklösung 25%
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35.05 g/mol
Siedepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57.5 °C
Dichte: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR