Hydroxylammoniumchlorid
Lieferant: KRAEMER MARTIN
Achtung
110256-25KG
KRAE110256-25KGEA 0 EUR
KRAE110256-25KG
Hydroxylammoniumchlorid
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853