(±)-1-Methoxy-2-Propanol

Lieferant: KRAEMER MARTIN
Gefahr

Synonyme: (±)-Propylenglycolmonomethylether

12-512.1000 109943
KRAE12-512.1000EA 27.5 EUR
KRAE12-512.1000 KRAE109943
(±)-1-Methoxy-2-Propanol
(±)-1-Methoxy-2-Propanol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Molecular Weight: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 119.6
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004537
CAS-Nummer: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR