2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Lieferant: KRAEMER MARTIN

17-100.9025
KRAE17-100.9025EA 0 EUR
KRAE17-100.9025
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR