2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA)

Lieferant: KRAEMER MARTIN
Gefahr

Synonyme: Propylenglycol-monomethylether-acetat, 1-Methoxy-2-propylacetat, Propylenglycolmonomethyletheracetat, Propylenglycolmethyletheracetat, Ethansäure(2-methoxy-1-methylethyl)ester, 1-Methoxy-2-propanolacetat, (1-Methoxy-2-propyl)acetat, Propylenglycol-1-methylether-2-acetat, 1,2-Propanediolmonomethyletheracetat, 2-(1-Methoxy)propylacetat, Essigsäure(2-methoxy-1-methylethyl)ester, DOWANOL PMA

17-194.5000
KRAE17-194.5000EA 154 EUR
KRAE17-194.5000
2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA)
2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA)
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 145.8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 0.968 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 45
MDL: MFCD00038500
CAS-Nummer: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3272
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR