Cyclohexan

Lieferant: KRAEMER MARTIN
Gefahr

Synonyme: Naphthen, Hexahydrobenzol, Hexamethylen

27-050.1000
KRAE27-050.1000EA 29.7 EUR
KRAE27-050.1000
Cyclohexan
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 81
Schmelzpunkt: 7
Dichte: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR