Styrol

Lieferant: KRAEMER MARTIN
Gefahr

Synonyme: Phenylethylen, Vinylbenzol, Phenylethen

30-120.5000
KRAE30-120.5000EA 59.1 EUR
KRAE30-120.5000
Styrol
Styrol
Formel: C₈H₈
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 145.2
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0.906 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31
MDL: MFCD00008612
CAS-Nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3 III
Merck Index: 13,08944

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR