Calciumacetat

Lieferant: KRAEMER MARTIN

Synonyme: Essigsäure Calciumsalz, Calciumdi(acetat)

900152-9025
KRAE900152-9025EA 0 EUR
KRAE900152-9025
Calciumacetat
Calciumacetat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca
Molecular Weight: 158.17 g/mol
Dichte: 1.509 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 12,01683

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR