Glycerin
Lieferant: KRAEMER MARTIN
Synonyme: 1,2,3-Propantriol, Glycerol
900235
KRAE900235EA 884 EUR
KRAE900235
Glycerin
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 92.09 g/mol
Siedepunkt: 290
Schmelzpunkt: 18.6
Dichte: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM