Propylenglycol

Lieferant: KRAEMER MARTIN

Synonyme: Propylenglycol, (±)-1,2-Propylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxypropan

900654-215
KRAE900654-215EA 0 EUR
KRAE900654-215
Propylenglycol
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 187.6
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR