Schwefel

Lieferant: KRAEMER MARTIN
Achtung

Synonyme: Sulfur

900661
KRAE900661EA 0 EUR
KRAE900661
Schwefel
Schwefel
Formel: S
Molecular Weight: 32.07 g/mol
Siedepunkt: 445
Schmelzpunkt: 113…119 °C
Dichte: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,09059

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR