N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)

Lieferant: KRAEMER MARTIN
Gefahr

92-030.5000
KRAE92-030.5000EA 178 EUR
KRAE92-030.5000
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR