Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

01021.3700 01021.4700 01021.2700 01021.5400
KRAF01021.3700EA 40.8 EUR
KRAF01021.3700 KRAF01021.4700 KRAF01021.2700 KRAF01021.5400
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR