Kaliumdichromat 1/24 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

01022.6000 01022.3000 01022.4000
KRAF01022.6000EA 0 EUR
KRAF01022.6000 KRAF01022.3000 KRAF01022.4000
Kaliumdichromat 1/24 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR