Kaliumdichromat 1/24 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
01022.6000
01022.3000
01022.4000
KRAF01022.6000EA
0
EUR
KRAF01022.6000
KRAF01022.3000
KRAF01022.4000
Kaliumdichromat 1/24 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung
Kaliumdichromat
Formel:
K₂Cr₂O₇ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011367 CAS-Nummer: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3287 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...