Kaliumdichromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

01023.5000 01023.3000 01023.2000
KRAF01023.5000EA 0 EUR
KRAF01023.5000 KRAF01023.3000 KRAF01023.2000
Kaliumdichromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR