Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Caustic soda

01038.3000 01038.5020 01038.6400 01038.7400 01038.2000 01038.4000 01038.5400
KRAF01038.3000EA 23.7 EUR
KRAF01038.3000 KRAF01038.5020 KRAF01038.6400 KRAF01038.7400 KRAF01038.2000 KRAF01038.4000 KRAF01038.5400
Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR