Salzsäure 1 mol/l (1 N)
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
01041.6400
01041.3000
01041.5020
01041.7020
01041.4000
01041.5300
01041.6020
01041.5400
KRAF01041.6400EA
109
EUR
KRAF01041.6400
KRAF01041.3000
KRAF01041.5020
KRAF01041.7020
KRAF01041.4000
KRAF01041.5300
KRAF01041.6020
KRAF01041.5400
Salzsäure 1 mol/l (1 N)
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36.46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...