Ammoniumeisen(II)sulfat 0.25 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung für die CSB-Bestimmung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Ferroammoniumsulfat, Eisen(II)ammoniumsulfat

01049.3000
KRAF01049.3000EA 65.3 EUR
KRAF01049.3000
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.25 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung für die CSB-Bestimmung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
UN: 3264
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR