Wasser analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid

01070.5000 01070.7000 01070.3000 01070.4000 01070.6000
KRAF01070.5000EA 34.6 EUR
KRAF01070.5000 KRAF01070.7000 KRAF01070.3000 KRAF01070.4000 KRAF01070.6000
Wasser analytisches Reagens
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR