EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Metalltitration
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
01080.6400
01080.3000
01080.5000
01080.5300
01080.6000
01080.7000
01080.7400
01080.5400
KRAF01080.6400EA
169
EUR
KRAF01080.6400
KRAF01080.3000
KRAF01080.5000
KRAF01080.5300
KRAF01080.6000
KRAF01080.7000
KRAF01080.7400
KRAF01080.5400
EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Metalltitration
EDTA Dinatriumsalz
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070672 CAS-Nummer: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...