EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Metalltitration

Lieferant: Bernd Kraft

01080.6400 01080.3000 01080.5000 01080.5300 01080.6000 01080.7000 01080.7400 01080.5400
KRAF01080.6400EA 169 EUR
KRAF01080.6400 KRAF01080.3000 KRAF01080.5000 KRAF01080.5300 KRAF01080.6000 KRAF01080.7000 KRAF01080.7400 KRAF01080.5400
EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Metalltitration
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR