EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz

01081.3000
KRAF01081.3000EA 44.2 EUR
KRAF01081.3000
EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l in wässriger Lösung
EDTA Dinatriumsalz

1 ml = 5.6°dH/100 ml H₂O

Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR