EDTA Dinatriumsalz 0.01783 mol/l (N/28) in wässriger Lösung für die Bestimmung der Wasserhärte

Lieferant: Bernd Kraft

01082.3000 01082.5000 01082.6000 01082.5300 01082.5400 01082.6400
KRAF01082.3000EA 30.6 EUR
KRAF01082.3000 KRAF01082.5000 KRAF01082.6000 KRAF01082.5300 KRAF01082.5400 KRAF01082.6400
EDTA Dinatriumsalz 0.01783 mol/l (N/28) in wässriger Lösung für die Bestimmung der Wasserhärte
EDTA Dinatriumsalz

1 ml = 1°dH/100 ml H₂O

Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR