Kaliumbromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
01091.3100
01091.2700
01091.4100
01091.5120
KRAF01091.3100EA
43
EUR
KRAF01091.3100
KRAF01091.2700
KRAF01091.4100
KRAF01091.5120
Kaliumbromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Potassium bromate
Formel:
KBrO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011359 CAS-Nummer: 7758-01-2 EINECS: 231-829-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...