Kaliumbromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

01091.3100 01091.2700 01091.4100 01091.5120
KRAF01091.3100EA 43 EUR
KRAF01091.3100 KRAF01091.2700 KRAF01091.4100 KRAF01091.5120
Kaliumbromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR