Oxalsäure 0.005 mol/l (0.01 N) aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Ethandisäure

01101.3000 01101.4000 01101.5000
KRAF01101.3000EA 35.8 EUR
KRAF01101.3000 KRAF01101.4000 KRAF01101.5000
Oxalsäure 0.005 mol/l (0.01 N) aqueous solution
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molecular Weight: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Merck Index: 13,06980

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR