Natriumcarbonat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: wasserfreie Soda

01104.3000 01104.5000 01104.6000
KRAF01104.3000EA 126 EUR
KRAF01104.3000 KRAF01104.5000 KRAF01104.6000
Natriumcarbonat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 854
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR