Kaliumpermanganat 0.002 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

01121.3700 01121.2700 01121.4700 01121.5400
KRAF01121.3700EA 40.8 EUR
KRAF01121.3700 KRAF01121.2700 KRAF01121.4700 KRAF01121.5400
Kaliumpermanganat 0.002 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR