Kaliumpermanganat 0.002 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
|
|
01121.3700
01121.2700
01121.4700
01121.5400
KRAF01121.3700EA
40.8
EUR
KRAF01121.3700
KRAF01121.2700
KRAF01121.4700
KRAF01121.5400
Kaliumpermanganat 0.002 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Potassium permanganate
Formel:
KMnO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011364 CAS-Nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...