Ammoniumeisen(II)sulfat 0.12 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Ferroammoniumsulfat, Eisen(II)ammoniumsulfat
01145.3000
01145.4000
KRAF01145.3000EA
65.4
EUR
KRAF01145.3000
KRAF01145.4000
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.12 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel:
H₈FeN₂O₈S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051039 CAS-Nummer: 10045-89-3 EINECS: 233-151-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...