Kaliumdichromat 0.02 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung für die CSB-Bestimmung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

01219.3000 01219.4000
KRAF01219.3000EA 35.2 EUR
KRAF01219.3000 KRAF01219.4000
Kaliumdichromat 0.02 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung für die CSB-Bestimmung
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR