di-Kaliumoxalat 30% aqueous solution, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxalsäure Dikaliumsalz, Oxalsäure Kaliumsalz, Ethandisäure Dikaliumsalz
01324.3000
01324.2000
01324.5020
KRAF01324.3000EA
83.5
EUR
KRAF01324.3000
KRAF01324.2000
KRAF01324.5020
di-Kaliumoxalat 30% aqueous solution, extra_pure
di-Kaliumoxalat
Formel:
C₂K₂O₄ Molecular Weight: 166.22 g/mol Dichte: 2.13 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012464 CAS-Nummer: 583-52-8 EINECS: 209-506-8 Merck Index: 12,07820 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...