Salzsäure 8 mol/l (8 N)
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
01329.3100
01329.7120
01329.5120
01329.6120
KRAF01329.3100EA
156
EUR
KRAF01329.3100
KRAF01329.7120
KRAF01329.5120
KRAF01329.6120
Salzsäure 8 mol/l (8 N)
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36.46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...