1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: 1,10-Phenanthroline hydrate
01353.6000
KRAF01353.6000EA 303 EUR
KRAF01353.6000
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Schmelzpunkt: 93…94 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149973
CAS-Nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM