Kaliumdichromat 6,8253 g/L in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

01533.5000 01533.3000 01533.5020 01533.6020
KRAF01533.5000EA 0 EUR
KRAF01533.5000 KRAF01533.3000 KRAF01533.5020 KRAF01533.6020
Kaliumdichromat 6,8253 g/L in wässriger Lösung
Kaliumdichromat

1 ml = 1.00% FeO

Formel: K₂Cr₂O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR