Kaliumdichromat 8,7816 g/L (1 ml = 1,00% Fe) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

01534.5000 01534.3000 01534.5020 01534.6020
KRAF01534.5000EA 0 EUR
KRAF01534.5000 KRAF01534.3000 KRAF01534.5020 KRAF01534.6020
Kaliumdichromat 8,7816 g/L (1 ml = 1,00% Fe) in wässriger Lösung
Kaliumdichromat

1 ml = 1.00% Fe

Formel: K₂Cr₂O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR